Learn More
Metro™ Upright Garment Racks
Catalog Number 15926921
Click to view available options
Longitud (imperial):
24 pulg
Longitud (métrico):
61 cm
Incluye:
11 colgadores
15 colgadores
Includes
Perchas y placas triangulares ajustables de acero inoxidable para montar en el suelo.
Designed to provide efficient storage of cleanroom garments
  • Fabricados en acero inoxidable tipo 304
  • El diseño de cable abierto favorece el flujo de aire laminar
  • Los pies de nivelación ajustables de acero inoxidable permiten montarlo o de pie
  • Perchas a espacios de 3 pulgadas (7,6 cm)
  • El diseño de las perchas y el mecanismo de sujeción disuaden a los ladrones
  • Artículo no conductivo, pero se puede hacer conductivo añadiendo manguitos de aluminio (cat. cat. 17-987-44)
Información de órdenes
Hanger count varies by part number.
Anchura (imperial) 36 pulg
Incluye 11 colgadores
Anchura (métrico) 91 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 x 36 x 74 pulg (61 x 91 x 188 cm)
Longitud (imperial) 24 pulg
Longitud (métrico) 61 cm