Learn More
Olympus™ Objetivo universal plano Super Apochromat Oil UPLSAPO100XO 100X
Descripción
- Adecuado para adquisición de imágenes de resolución superior desde UV a infrarrojo cercano.
Specifications
Specifications
| Tipo | Inmersión de aceite, super apocromático |
| Tipos de conector | Rosca RMS |
| Descripción | Número de campo: 26,5 |
| Distancia de enfoque | Distancia de trabajo:0,12 mm |
| Potencia de aumento | 100X. |
| Abertura numérica | 1,40 |