Learn More
Olympus™ Objetivo universal plano Super Apochromat Oil UPLSAPO100XO 100X
Código de producto. 12590616
Change view
Click to view available options
Potencia de aumento:
100X.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Potencia de aumento unitSize
12590616 100X. cada uno
1 options
Código de producto. 12590616
Marca: Olympus™ N1480900
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Objetivo de inmersión de aceite con corrección esférica y crómica.
  • Adecuado para adquisición de imágenes de resolución superior desde UV a infrarrojo cercano.
Specifications
Tipo Inmersión de aceite, super apocromático
Tipos de conector Rosca RMS
Descripción Número de campo: 26,5
Distancia de enfoque Distancia de trabajo:0,12 mm
Potencia de aumento 100X.
Abertura numérica 1,40