Learn More
Kinesis™ PEEK Chromatography Tubing
An excellent replacement for stainless steel tubing
Marca: Kinesis™ 02006-29
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
Un excelente reemplazo para tubos de acero inoxidable
Puede usarse en lugar de tubos de acero inoxidable en la mayoría de los sistemas analíticos de líquidos
- Biocompatible, inerte y fácil de cortar
- Ideal para aplicaciones de alta presión
- Amplia variedad de diámetros exteriores e interiores
- Muchos tamaños codificados por colores para facilitar la identificación del diámetro interior
Especificaciones
Tubos de PEEK | |
Aplicaciones de alta presión | |
100 ft |
Verde | |
0,03 in | |
7000 psi |