Learn More
Kartell™ Conectores de tubos cilíndricos en T
Diseñados con estrías para sujetar los tubos con firmeza y evitar su deslizamiento.
Marca: Kartell™ 7046100
Detalles adicionales : Peso : 0.00180kg
Descripción
Diseñados con estrías para sujetar los tubos con firmeza y evitar su deslizamiento.
- Fabricada con polipropileno
- Esterilizable en autoclave
- Resistentes a roturas y productos químicos
Compliance
Cumplen con las normativas de alimentos y agricultura
Especificaciones
Conectores de tubos cilíndricos en T | |
8 mm | |
Polipropileno | |
10/paq. | |
Forma de T |
Cumplen con los reglamentos de alimentos y medicamentos. 90/128/CEE 92/39/CEE y FDA 21 CFR 177.1520, CE E IVD | |
Esterilizable en autoclave | |
Adecuado para productos alimenticios | |
Orificio 4,4mm |