Learn More
Cytiva Paquete sin etiquetar
Marca: Cytiva 29-0588-07
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Descripción
Contenido: HiTrap Q HP (1 de 1 ml), HiTrap SP HP (1 de 1 ml) y HiPrep 16/60 Sephacryl S-200. El paquete sin etiquetar le permite combinar el intercambio catiónico y de aniones en combinación con la filtración de gel para desarrollar y optimizar un protocolo de purificación de la mayoría de las proteínas no etiquetadas o nativas.Especificaciones
Untagged Package | |
HITrap Q 1 x 1 mL, HiTrap SP HP 1 x 1 mL, HiPrep 16/60 Sephacryl S-200 HR | |
Untagged Protein Purification |
2-step protocol, IEX + SEC | |
Ion Exchange Column |