Learn More
Cytiva Filtro de jeringa Uniflo, membrana de celulosa regenerada
Ofrece una compatibilidad general con una amplia gama de disolventes acuosos y no acuosos. El filtro de jeringa Uniflo Whatman™, membrana de celulosa regenerada, es una unidad de filtro hidrófilo desechable que es mecánicamente estable con baja unión de proteínas, además de bajos niveles extraíbles para minimizar la contaminación.
Marca:  Cytiva 10463463
Detalles adicionales : Peso : 2.49000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11354560
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Whatman Uniflo Syringe Filters are disposable filter units designed to provide clean filtrate from small volumes up to 10mL (13mm filters) or 100mL (25mm filters).
  • Combines premium quality with economic efficiency
  • Available in a variety of membrane choices with a polypropylene overmold housing
  • A range of sizes and pore sizes to meet the filtration application needs
  • Individual ink-jet printing on the filter for easy identification
  • Packaged in a clean, compact recyclable plastic box to optimize benchtop space
Especificaciones
Especificaciones
Single-use
0.45 μm
0.65 cm2
Polypropylene
Female Luer Lock
Male Slip Luer
67.5 psi
UNIFLO Syringe Filter
24.5 mm
25 mm
Regenerated Cellulose
Non-sterile
Aqueous and nonaqueous samples
Hydrophilic
1000
Resealable, recyclable plastic boxes
1000Pack
Up to 100 mL (Sample)
29.2 mm