Learn More
Cytiva Filtro de jeringa Uniflo, membrana de celulosa regenerada
Ofrece una compatibilidad general con una amplia gama de disolventes acuosos y no acuosos. El filtro de jeringa Uniflo Whatman™, membrana de celulosa regenerada, es una unidad de filtro hidrófilo desechable que es mecánicamente estable con baja unión de proteínas, además de bajos niveles extraíbles para minimizar la contaminación.
Marca: Cytiva 10463862
Detalles adicionales : Peso : 0.54000kg
Descripción
Los filtros de jeringa Whatman Uniflo son unidades de filtro desechables diseñadas para proporcionar una filtración limpia a partir de pequeños volúmenes de hasta 10 ml (filtros de 13 mm) o 100 ml (filtros de 25 mm).
- Combina una calidad superior con una eficacia económica
- Disponible con diferentes tipos de membrana con una carcasa de polipropileno sobremoldeado
- Una gama de tamaños y tamaños de poro para satisfacer las necesidades de la aplicación de filtración
- Impresión de inyección de tinta individual en el filtro para facilitar la identificación
- Embalado en una caja de plástico reciclable, limpia y compacta para optimizar el espacio de sobremesa
Especificaciones
Sí | |
0,45 μm | |
0,65 cm2 | |
Polipropileno | |
Luer Lock hembra | |
Slip Luer macho | |
67,5 psi | |
Filtro de jeringa UNIFLO | |
19,6 mm | |
13 mm |
Celulosa regenerada | |
No estéril | |
Muestras acuosas y no acuosas. | |
Hidrófilo | |
500 | |
Cajas de plástico reciclables resellables | |
Paquete de 500 | |
Hasta 10 ml (muestra) | |
16,9 mm |