missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Uniflex 7020 Safety Gloves

Catalog Number 17200441
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

NBR-coating on the palm and fingers provides resistance to oil and grease, with a cotton interlock liner for additional support.

  • Guantes duraderos de alta calidad para uso general
  • El revestimiento NBR proporciona resistencia al aceite y a la grasa
  • Revestimiento de interlock de algodón para obtener soporte adicional
Aplicaciones Industrial
Coating Material NBR
Color Natural, Azul
Material Algodón
Tamaño 10
Norma EN388 4111X
Para utilizar con (aplicación) Construcción, mantenimiento y transporte
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie Uniflex 7020
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'