Learn More
ABEBA™ zapatillas profesionales blancas O1 Uni6
Zapatillas profesionales blancas O1 Uni6
Marca: ABEBA™ 36772/39
Detalles adicionales : Peso : 0.99300kg
Descripción
- Transpirabilidad, ligereza, comodidad
- Conforme con ISO 20347: 2012, O1 FO, SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela antideslizante de PU/TPU
- Buena amortiguación
- Absorción de energía en la zona del talón
- Tejido de punto repelente al agua y transpirable
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Tratamiento higienizado
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012, O1, FO, SRC, ESD | |
Blanco | |
Forro de iones de plata transpirable | |
39 | |
Poliuretano, poliuretano termoplástico | |
1 par |
Cordones | |
Acero inoxidable | |
Textiles | |
Resistente al deslizamiento y a la abrasión, disipativo ESD, absorbente de impactos | |
Zapatillas | |
EN ISO 20347:2012; DIN EN 61340 |