Learn More
ABEBA™ zapatillas de seguridad azules S1 Uni6
Zapatillas de seguridad azules S1 Uni6
Marca:  ABEBA™ 31773/46
Detalles adicionales : Peso : 1.06500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16378061
  • 114.63€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Comodidad y transpirabilidad
  • Conforme con ISO 20345: 2012, S1, SRC
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Suela antideslizante de PU/TPU
  • Tejido de punto azul repelente al agua y transpirable
  • Puntera de acero (200 julios)
  • Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
  • Tratamiento higienizado
  • Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2012 S1 SRC ESD
Azul
Forro de iones de plata transpirable
Textiles
Resistente al deslizamiento y a la abrasión, ESD disipativo
Zapatillas
1 par
Cordones
Acero
Acolchado
46
Poliuretano, poliuretano termoplástico
Acero
EN ISO 20345:2012; DIN EN 61340