Learn More
ABEBA™ Zapatillas de seguridad negras S3 Uni6
Zapatillas de seguridad negras S3 Uni6
Marca: ABEBA™ 31628/40
Detalles adicionales : Peso : 1.08000kg
Descripción
- Comodidad, seguridad y estilo.
- Conforme con ISO 20345: 2012, S3, SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela antideslizante de PU/TPU
- Tejido resistente a la rotura y al agua
- Puntera de acero (200 julios)
- Entresuela antiperforación textil
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Tratamiento higienizado
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD | |
Negro | |
Forro de iones de plata transpirable | |
Textiles | |
Resistente al deslizamiento y a la abrasión, ESD disipativo | |
Deportivo | |
1 par | |
Agua |
Cordones | |
Acero | |
Acolchado | |
40 | |
Poliuretano, poliuretano termoplástico | |
Acero | |
EN ISO 20345:2012 | |
Sí |