Learn More
ABEBA™ mocasín profesionales negro O2
Mocasín profesionales negro O2
Marca:  ABEBA™ 36740/43
Detalles adicionales : Peso : 1.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16398131
  • 94.62€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Higiene, comodidad
  • Conforme con ISO 20347: 2012, O2, SRC
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Suela antideslizante de PU/TPU
  • Buena amortiguación
  • Absorción de energía en la zona del talón
  • Microfibra resistente al agua y a los productos químicos
  • Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
  • Tratamiento higienizado
  • Plantilla extraíble Active Comfort
  • Lavables a 30 °C
Especificaciones
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, ESD
Forro de iones de plata transpirable
43
Poliuretano, poliuretano termoplástico
1 par
Agua
Negro
Microfibra
Resistente al deslizamiento y a la abrasión, disipativo ESD, absorbente de impactos
Zapatos antideslizamiento
EN ISO 20347:2012; DIN EN 61340