Learn More
ABEBA™ Uni6 Anthracite Safety Trainers S2 ESD
Anthracite trainers made of black water repellent and breathable knitted fabric, slip resistant PU/TPU outsole, steel toe cap
Marca: ABEBA™ 31775/44
93.77 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.83500kg
Descripción
- Fabricadas para ofrecer seguridad y comodidad
- Conforme a EN ISO 20345: 2012, S2, SRC
- ESD disipativo según EN 61340
- Suela antideslizante de PU/TPU
- Tejido de punto transpirable y repelente al agua
- Puntera de acero (200 julios)
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Antracita | |
44 | |
ESD según 61340 clase climática 1, EN ISO 20345: 2012 S2 SRC | |
instructores de RR.HH | |
S2 SRC ESD |
Tela de punto | |
Acero | |
Unisex | |
Repelente de agua |