Learn More
ABEBA™ Uni6 Anthracite Safety Trainers S2 ESD
Anthracite trainers made of black water repellent and breathable knitted fabric, slip resistant PU/TPU outsole, steel toe cap
Marca:  ABEBA™ 31775/47
Detalles adicionales : Peso : 0.85000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17191195
  • 111.55€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricadas para ofrecer seguridad y comodidad
  • Conforme a EN ISO 20345: 2012, S2, SRC
  • ESD disipativo según EN 61340
  • Suela antideslizante de PU/TPU
  • Tejido de punto transpirable y repelente al agua
  • Puntera de acero (200 julios)
  • Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
  • Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Especificaciones
Antracita
47
ESD según 61340 clase climática 1, EN ISO 20345: 2012 S2 SRC
instructores de RR.HH
S2 SRC ESD
Tela de punto
Acero
Unisex
Repelente de agua