Learn More
Köttermann Armario bajo mesa para bases y ácidos
Fabricado en polipropileno duradero, este armario bajo mesa para bases y ácidos está diseñado para soportar las condiciones agresivas producidas por los vapores ácidos corrosivos.Las bandejas de extracción herméticas a líquidos ofrecen un acceso sencillo a la vez que minimizan los riesgos para la salud y la seguridad.
Marca:  Köttermann 377-0009
Detalles adicionales : Peso : 88.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17372159
  • 2602.30€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Almacenamiento seguro de sustancias peligrosas corrosivas no inflamables, con ácidos y bases separados
  • Estructuras de armario y bandejas de extracción fabricadas con polipropileno resistente
  • Cajones herméticos a líquidos sobre tiras de PTFE de baja fricción con tope de extracción
  • Eliminación de vapores agresivos mediante ventilación opcional con ventilador externo
  • Cierres y bisagras resistentes a la corrosión
  • Ideales para su instalación en campanas de vapor de altas prestaciones
Especificaciones
Especificaciones
Sin ventilador de ventilación
Blanco
Almacenamiento de ácido y base
Polipropileno
515 x 1200 x 720 mm
2 puertas, 4 cajones
Con bisagras, Cajón