Learn More
Molecular Probes™ Ulysis™ Alexa Fluor™ 546 Nucleic Acid Labeling Kit
Kit de etiquetado de ácidos nucleicos de Ulysis™ Alexa Fluor™ 546
Marca:  Molecular Probes™ U21652
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Código de producto. 10266962
  • 820.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-10-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los kits de etiquetado de ácidos nucleicos ULYSIS™ ofrecen un método único para unir un colorante fluorescente a los ácidos nucleicos. El reactivo de etiquetado en el kit reacciona con la posición N7 de guanina para formar un complejo de coordinación estable, y la reacción es rápida y sencilla. Solo tiene que calentar el ADN desnaturalizado (cinco minutos), añadir el etiquetado (reacciona durante 15 minutos), y luego purificar.
Especificaciones del etiquetado de ácidos nucleicos ULYSIS™:
  • Colorante (Excitación/emisiones): Alexa Fluor™ 546 (555/570 nm)
  • La reacción de etiquetado se completa en tan solo 15 minutos
  • Disponible en varios colores de tinte Alexa Fluor™
    La sonda etiquetada resultante es útil para:
  • Dot, Northern y Southern Blotting
  • Hibridación de ARN y ADN in situ
  • Hibridación in situ fluorescente multicolor (mFISH)
  • Hibridación genómica comparativa (HGC)
  • Análisis de micromatrices
    Etiquetado fiable con el Universal Linkage System
    Desarrollamos esta serie de kits ULYSIS™ para permitir el acoplamiento rápido y sencillo de nuestros tintes Alexa Fluor™ a las bases purinas en polímeros de ácido nucleico. El método, el Universal Linkage System (ULS™), se basa en el uso de un complejo de tinte de platino (propiedad de KREATECH Diagnostics), que forma un aducto estable con la posición N7 de la guanina y, en menor medida, bases de adenina en el ADN, ARN, PNA y los oligonucleótidos. El resultado es un método no enzimático fiable para el etiquetado de ácidos nucleicos.
    El etiquetado es rápido y sencillo
    La reacción de etiquetado suele tardar solo unos 15 minutos, y la separación de los ácidos nucleicos etiquetados del complejo ULS™ que no ha reaccionado puede lograrse mediante el uso de un sencillo procedimiento de columna de centrifugado. El ADN de más de ∼1000 pares de bases requiere una digestión de ADNasa de 10 minutos antes del etiquetado, lo que optimiza el etiquetado y fragmenta la sonda para una hibridación eficaz.
    Más opciones para el etiquetado de ácidos nucleicos
    Para conocer las diferentes opciones para el etiquetado de ácidos nucleicos, consulte la sección 8.2 titulada Etiquetado de oligonucleótidos y ácidos nucleicos del Manual de Molecular Probes™, lea Amplificación de ácidos nucleicos y perfiles de expresión, o vea una lista de nuestros kits.
    Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Alexa Fluor™ 546
    Kit
    Fluorescente
    Kits de etiquetado de ácidos nucleicos
    Etiquetado directo
    Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
    ADN (general), oligos, ARN (general)
    Sondas (ARN etiquetado), sondas (ADN etiquetado), oligos (etiquetados)
    Temperatura ambiente
    Alexa Fluor™, Ulysis™