Learn More
Cole-Parmer™ Cartuchos de filtro de aplicación ultrapura
Tolerante a una exposición acumulada de 10 horas. Los filtros también se pueden desinfectar con agentes químicos compatibles.
Marca:  Cole-Parmer™ 06479-48
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11716119
  • 650.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Estos cartuchos son esterilizables en autoclave a 121 °C y esterilizables en línea a 125 °C en ciclos de hasta 30 minutos.
  • Tolerante a una exposición acumulada de 10 horas.
  • Los filtros también se pueden desinfectar con agentes químicos compatibles.
  • Adecuado a 82 °C y a 10 psid.
  • Los cartuchos cumplen con las directrices del título 21 CFR de EE. UU. sobre el contacto repetido con alimentos y cumplen con las directrices sobre plásticos a 121 °C de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
  • Aprueban la prueba de citotoxicidad de elución MEM.
  • Los extractos acuosos contienen menos de 0,25 UE/ml.
  • Fabricados de microfibras de vidrio borosilicatado adheridas a resina que no lixivian sustancias que alteran el sabor.
  • Cumplen con la norma NSF 53 para la reducción de quistes.
  • Ideal como prefiltros para proteger los sistemas de filtro de membrana/OI.
Especificaciones
Especificaciones
Cartucho de filtro de PTFE con doble extremo abierto, 0,1 µm
PTFE
Aplicaciones ultrapuras
10 pulg
PTFE
179,83 cm2
Cartuchos de filtro de aplicación ultrapura
25,4 cm