Learn More
Merck Ultrafree-CL LG y LH Unidades de filtros para centrifugado con membrana de PTFE
Para su uso con soluciones de ácidos nucleicos y proteínas
Marca: Merck UFC40LG25
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Los dispositivos centrífugos Ultrafree™-MC (0,5 ml) y Ultrafree™-CL (2 ml) son filtros desechables de un solo uso que se utilizan para eliminar partículas de soluciones biológicas acuosas. Estos dispositivos están disponibles en dos volúmenes de procesamiento con una gama de membranas microporosas (de 0,1 a 5,0 μm) para una filtración rápida y un rendimiento altamente reproducible. También hay disponibles unidades preesterilizadas. Se utiliza con rotores de ángulo fijo para tubos de 1,5 ml (-MC) y tubos de 15 ml (–CL).•Cinco tamaños de poro diferentes de 0,1 a 5,0μm •También hay disponibles unidades preesterilizadas •Filtración rápida y un rendimiento altamente reproducible •Se utiliza con rotores de ángulo fijo para tubos de 1,5 ml Aplicaciones•Eliminación de partículas y precipitados de soluciones acuosas y algunas muestras basadas en disolventes •Ideal para su uso con soluciones de ácidos nucleicos y proteínasEspecificaciones
Amarillo | |
PTFE (hidrófilo) | |
No estéril | |
25Pack | |
0,4 ml | |
16,3 mm |
Sí | |
0,22 μm | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Filtros para centrífuga | |
77 cm |