Learn More
Erlab™ Filtro ULPA U16
El filtro ULPA U16 Erlab™ se puede utilizar con una gama de campanas extractoras de filtración y cabinas de almacenamiento Captair Smart.
Marca: Erlab™ H01074061
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Eficiencia de filtración ULPA U16: 99,999995 % según el método MPPS, norma EN1822
- Para utilizarse con polvos
Especificaciones
| ULPA U16 | |
| Filtro | |
| Polvos |