missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ UGGT1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody
189.00€ - 401.00€
Especificaciones
| Antígeno | UGGT1 |
|---|---|
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17990113
|
Invitrogen™
PA5145406 |
20 μL |
189.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17960173
![]() |
Invitrogen™
PA5145405 |
200 μL |
401.00€
200 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
UDP-glucose:glycoprotein glucosyltransferase (UGGT) is a 170 kDa lumenal endoplasmic reticulum (ER) resident protein that catalyzes monoglucosylation of high mannose oligosaccharides. UGGT catalyzes the transfer of glucose from UDP-glucose to Man7-9GlcNAc2-moiety of unfolded glycoproteins in a Ca2+ dependent reaction. UGGT binds unfolded glycoprotein via two elements on its substrate: a N-acetylglucosamine unit on the oligosaccharide and hydrophobic amino acids that are exposed in the denatured conformation. It is postulated that UGGT serves as a sensor that is able to distinguish between folded and denatured protein in the ER.Especificaciones
| UGGT1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Pig | |
| Q9NYU2 | |
| 100155117, 56886 | |
| Recombinant Human UGGT1 protein, Leu1221-Leu1536 (Accession #Q9NYU2). | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. |
| 0.5 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.05% Proclin 300; pH 7.4 | |
| 0910001L17Rik; A930007H10Rik; AA589501; AI414429; AI448372; C820010P03Rik; Gt; HUGT1; RUGT; rUGT1; UDP--Glc:glycoprotein glucosyltransferase; UDP-glucose ceramide glucosyltransferase-like 1; UDP-glucose glycoprotein glucosyltransferase 1; UDP-glucose glycoprotein: glucosyltransferase UGGT; UDP-glucose:glycoprotein glucosyltransferase; UDP-glucose:glycoprotein glucosyltransferase 1; UGCGL1; Uggt; Uggt1; Ugt1; Ugtr | |
| Uggt1 | |
| IgG | |
| Antigen affinity chromatography, Protein A | |
| Uggt1 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto