missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ UGGT1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 17990113
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
200 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17990113 20 μL 20 microlitros
17960173 200 μL 200 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17990113

Marca: Invitrogen™ PA5145406

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

UDP-glucose:glycoprotein glucosyltransferase (UGGT) is a 170 kDa lumenal endoplasmic reticulum (ER) resident protein that catalyzes monoglucosylation of high mannose oligosaccharides. UGGT catalyzes the transfer of glucose from UDP-glucose to Man7-9GlcNAc2-moiety of unfolded glycoproteins in a Ca2+ dependent reaction. UGGT binds unfolded glycoprotein via two elements on its substrate: a N-acetylglucosamine unit on the oligosaccharide and hydrophobic amino acids that are exposed in the denatured conformation. It is postulated that UGGT serves as a sensor that is able to distinguish between folded and denatured protein in the ER.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UGGT1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% Proclin 300; pH 7.4
génica Uggt1
N.º de referencia del gen Q9NYU2
Alias de gen 0910001L17Rik; A930007H10Rik; AA589501; AI414429; AI448372; C820010P03Rik; Gt; HUGT1; RUGT; rUGT1; UDP--Glc:glycoprotein glucosyltransferase; UDP-glucose ceramide glucosyltransferase-like 1; UDP-glucose glycoprotein glucosyltransferase 1; UDP-glucose glycoprotein: glucosyltransferase UGGT; UDP-glucose:glycoprotein glucosyltransferase; UDP-glucose:glycoprotein glucosyltransferase 1; UGCGL1; Uggt; Uggt1; Ugt1; Ugtr
Símbolos de los genes Uggt1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human UGGT1 protein, Leu1221-Leu1536 (Accession #Q9NYU2).
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100155117, 56886
Especies diana Human, Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.