Learn More
VELP Scientifica™ Analizador automático de nitrógeno proteico Kjeldahl UDK 149
Unidad de destilación automática con conexión al titulador potenciométrico para la determinación de proteínas Kjeldahl, nitrógeno sin proteínas (NPN), volátiles y mucho más.
Marca: VELP Scientifica™ F30200145
Detalles adicionales : Peso : 36.50000kg
Descripción
El ULK 149 ha sido diseñado para ofrecer la máxima versatilidad y obtener resultados reproducibles al determinar el contenido de nitrógeno Kjeldahl TKN, proteínas, nitrógeno amoniacal, nitrógeno nítrico (Devarda), TVBN, sulfitos, fenoles, ácidos volátiles, cianuros y alcohol.
El UDK 149 se puede utilizar en combinación con varios modelos de tituladores potenciométricos externos para obtener un mayor procesamiento de muestras y una salida directa del resultado final.
- Conexión a varios tituladores externos para operaciones eficientes y eficaces de procesamiento automatizado
- Precisión y exactitud de resultados de primer nivel
- Ácido bórico programable, agua, adición de hidróxido de sodio
- Nivel de salida de generación de vapor seleccionable del 10 al 100 %
- Condensador de titanio exclusivo y generador de vapor patentado
- Eliminación automática de residuos del tubo de muestras
- Operaciones claras e intuitivas gracias a la interfaz de usuario inteligente y la pantalla digital de 17,8 mm
- Máxima seguridad para el operador
- Flexibilidad inigualable con una amplia gama de accesorios
- Capacidad de conexión: 2 USB (balanza, escáner de códigos de barras, ratón, impresora, lápiz óptico o adaptador Wi-Fi); Ethernet (PC o plataforma de nube Ermes VELP); RS232 (titulador externo)
Especificaciones
2200 W a 230 V | |
Tubos de ensayo Ø 42 x 300 mm (A00001080) Matraz de recogida de 250 ml (10001106) Pinzas para tubos de ensayo (10000247) | |
15 A | |
Tecnopolímero resistente a la corrosión | |
CE, UKCA, Nemko, CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC | |
Destilador UDK 149 con conexión de titulador potenciométrico | |
50/60 Hz |
230 V | |
780 mm | |
Unidad de destilación Kjeldahl | |
27 kg | |
416 x 385 x 780 mm | |
No esterilizable en autoclave |