Learn More
Uvex™ U-Fit Strong N2000 Chemical Protection Gloves
25.81 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
Descripción
- Guantes de seguridad de caucho de nitrilo desechables reforzados
- Puntas de dedos texturizadas para mejorar las capacidades de agarre
- Resistente a la grasa, a los aceites minerales y a una amplia variedad de productos químicos
- Sin silicona según la prueba de impresión
- Ideal para la limpieza, el trabajo de laboratorio y la industria alimentaria
Especificaciones
Aplicaciones | Laboratorio |
Color | Azul |
Desechables | Sí |
Material | Caucho de nitrilo |
Tamaño | Pequeño |
EN ISO 374-1 | Tipo A |
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | JKLOPST |
Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de productos químicos, limpieza, sector alimentario, trabajo de laboratorio y pintura |
Sexo | Unisex |
Serie | U-Fit Strong N2000 |