Learn More
Uvex™ U-Fit Strong N2000 Chemical Protection Gloves
Reinforced, disposable nitrile rubber safety gloves provide protection against chemicals and splashes, with a high degree of mechanical resistance.
Marca:  Uvex™ 6096209
Detalles adicionales : Peso : 0.80550kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17210521
  • 36.55€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Guantes de seguridad de caucho de nitrilo desechables reforzados
  • Puntas de dedos texturizadas para mejorar las capacidades de agarre
  • Resistente a la grasa, a los aceites minerales y a una amplia variedad de productos químicos
  • Sin silicona según la prueba de impresión
  • Ideal para la limpieza, el trabajo de laboratorio y la industria alimentaria
Especificaciones
Especificaciones
Laboratorio
Grande
JKLOPST
Unisex
Azul
Caucho de nitrilo
Tipo A
Manipulación de productos químicos, limpieza, sector alimentario, trabajo de laboratorio y pintura
U-Fit Strong N2000