Learn More
Macherey-Nagel™ Vial con cuello para encapsular de tipo N20
Para su uso con tapones para encapsular de 20 mm. El vial con cuello para encapsular de tipo N20 Macherey Nagel también está disponible con grandes volúmenes utilizables de 25, 50 y 100 ml.
Marca: Macherey-Nagel™ 70208.36
Detalles adicionales : Peso : 2.77200kg
Descripción
- DE × Al: 31 × 101 mm (1,2 × 3,9 pulgadas)
Especificaciones
50 ml | |
1,2 in | |
100 | |
Tapón para encapsular |
Grandes volúmenes utilizables de muestras de 25, 50 y 100 ml | |
Rosca DIN plano | |
Plano | |
101 mm |