Learn More
Macherey-Nagel™ Viales con cuello encapsulable transparentes tipo N20
Almacene material para su uso en cromatografía. Los viales de cuello de rosca Macherey-Nagel N20 transparentes son viales de vidrio hidrolítico con tapones de cuello de rosca de 20 mm. Los viales se fabrican bajo estrictas condiciones de higiene para garantizar la alta calidad de un análisis seguro. Disponibles en una amplia gama de formas y tamaños.
Marca:  Macherey-Nagel™ 702261
Detalles adicionales : Peso : 1.64000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10084291
  • 38.80€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Estos viales con cuello para encapsular se suministran en una gama de volúmenes y formas utilizables, y se han diseñado para adaptarse a diversos fabricantes de instrumentos. Todos los viales se han fabricado con vidrio de primera clase hidrolítica (si no se indica lo contrario).1 Se proporciona supervisión optoelectrónica en las máquinas de procesamiento de vidrio, así como controles adicionales durante el proceso y una inspección de control de calidad final para conceder una calidad de producto fiable.
  • Viales con cuello para encapsular con espacio de cabeza biselado o DIN plano de 20 mm
  • Con fondo redondo o plano para un gran número de muestreadores automáticos
  • Fabricados con vidrio hidrolítico transparente
  • Disponibles en una gran variedad de tamaños, de 5 ml a 100 ml
  • Se suministran en cajas de polipropileno de 100 viales
  • Superficie de cojinete estable para el septo (especialmente adecuada para presiones de vial elevadas)
Especificaciones
Especificaciones
20 mm
22,5 mm
20 ml
No
100
Plano
100/Paq.
Instrumentos DANI y Agilent™
Transparente
Vidrio hidrolítico (clase I)
Cromatografía
Rosca DIN plano
Caja de polipropileno
75,5 mm
N20