Learn More
Macherey-Nagel™ Type N18 Clear Screw Neck Headspace Vials
Marca:  Macherey-Nagel™ 702826
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12638847
  • 44.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Transparente
20 ml
100
Redondo
100/Paq.
22,5 mm
Espacio de cabeza con cuello de rosca
100/Paq.
75,5 mm