Learn More
Fisherbrand™ Sondas para termómetro digital tipo K
Para su uso con todos los termómetros digitales de tipo K Fisher Scientific, incluidos 15-077-10, -11, -14, -26 y 15-078-2, -3A, -3B y -39.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.04860kg
Descripción
Las sondas para termómetro digital tipo K Fisher Scientific se utilizan con todos los termómetros digitales de tipo K Fisher Scientific, incluidos 15-077-10, -11, -14, -26 y 15-078-2, -3A, -3B y -39.
Sonda de triple función tipo K
- Para mediciones de temperaturas de -50 °C a +700 °C (de -45 a +1300 °F)
- Ideal para laboratorio, planta y campo — en cualquier lugar donde se monitoricen de manera rutinaria líquidos, aire/gases y semisólidos
- La sonda de acero inoxidable de alta resistencia con asa tiene un diámetro de 3 mm (0,12 pulg) y una longitud de 248 mm (9,75 pulg)
- Con cable de 102 cm (40 pulg) de longitud
Especificaciones
0,12 in | |
Laboratorio de monitorización, uso en campo o en plantas, líquidos, aire/gas y semisólidos | |
190,5 mm | |
Acero inoxidable | |
7,5 in | |
700 °C | |
− 50 °C | |
De -50 °C a +700 °C | |
Termómetro digital |
3 mm | |
40 pulg | |
102 cm | |
Sonda de superficie tipo K | |
1300 °F | |
− 45 °F | |
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 45 °F a + 1300 °F) | |
Calibrado; viene con un certificado Traceable. |
Para mejorar el rendimiento, las sondas deben calibrarse como un sistema con el medidor.