Learn More
Fisherbrand™ Sondas para termómetro digital tipo K
Para su uso con todos los termómetros digitales de tipo K Fisher Scientific, incluidos 15-077-10, -11, -14, -26 y 15-078-2, -3A, -3B y -39.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.13724kg
Descripción
Las sondas para termómetro digital tipo K Fisher Scientific se utilizan con todos los termómetros digitales de tipo K Fisher Scientific, incluidos 15-077-10, -11, -14, -26 y 15-078-2, -3A, -3B y -39.
Sonda con reborde tipo K
- Sonda de termopar tipo K de respuesta rápida con reborde de 1,6 mm (0,06 pulg) de diámetro para usar con todos los termómetros tipo K en líquidos, semisólidos, aire y otros gases
- Revestimiento de PTFE-resina de 1,2 m (4 pies)
- El intervalo de temperatura de la sonda es de -40° a +250 °C continuo y hasta 300 °C a corto plazo'
- Para mediciones de temperaturas de -50 °C a +700 °C (de -45 a +1300 °F)
- Ideal para laboratorio, planta y campo — en cualquier lugar donde se monitoricen de manera rutinaria líquidos, aire/gases y semisólidos
- La sonda de acero inoxidable de alta resistencia con asa tiene un diámetro de 3 mm (0,12 pulg) y una longitud de 248 mm (9,75 pulg)
- Con cable de 102 cm (40 pulg) de longitud
Sonda de superficie
- Termopar tipo K de acero inoxidable (NiCr/NiAl)
- accionada por resorte
- Respuesta rápida con constante de tiempo de un segundo
- Conector de llave universal y mango no conductivo al calor
- Longitud de la sonda (incluido el mango) × diámetro: 9 140 mm ×, 3 mm
- Longitud de cable: 91 cm (36 pulg); la escala de temperatura es de - 73 ° a + 760 °C (de -163,4° a +1400 °F)
Especificaciones
Respuesta rápida con tiempo constante de 1 seg. | |
1016 mm (Cable) | |
Acero inoxidable | |
1292°F | |
-58°F | |
De -50 °C a +700 °C |
40 pulg | |
1016 mm | |
Tipo K de triple función | |
700 °C | |
− 50 °C | |
Termómetro digital |
Para mejorar el rendimiento, las sondas deben calibrarse como un sistema con el medidor.