Learn More
Bochem™ Vaso de precipitados de acero inoxidable tipo I 18/10
Catalog Number 10566951
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Fabricadas con acero inoxidable 18/10.
  • Fabricado con acero inoxidable 18/10
  • Forma cónica
  • Con asa y boquilla
Diámetro exterior (métrico) 125 mm
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Acero inoxidable (18/10)
Altura (métrico) 90 mm
Incluye Asa, boquilla
Tipo Vaso de precipitados
Graduated
Modelo Cónicos