Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad S-CLASSIC-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
2300.20€ - 2501.60€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |
---|---|
Fondo exterior (métrico) | 616 mm |
Fondo interior (métrico) | 524 mm |
Material | Acero |
Tipo de producto | Armario de seguridad |
Alertas:
For indoor use only
Código de producto | Marca | Altura exterior (métrico) | Configuración | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura exterior (métrico) | Configuración | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15933796
|
asecos™
3023800133736 |
1298 mm | 3 estantes, 1 inserto perforado (185 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris claro |
2342.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15993816
|
asecos™
3023800233736 |
1298 mm | 3 estantes, 1 inserto perforado (185 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Amarillo |
2342.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15933116
|
asecos™
3022700133659 |
1968 mm | 3 estantes, 1 inserto perforado (380 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris claro |
2300.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15983146
|
asecos™
3022700233659 |
1968 mm | 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Amarillo |
2300.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15973116
|
asecos™
3022700133663 |
1968 mm | 3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado (320 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris claro |
2501.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15913156
|
asecos™
3022700233663 |
1968 mm | 3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado (320 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Amarillo |
2501.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
Funcionamiento / construcción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada, puerta con 3 bisagras, mecanismo de cierre completo y elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión
- Ningún uso no autorizado: Puerta con cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
- Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
equipamiento interior con
- 2 x bandeja, capacidad de carga: 75 kg, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
- 1 x bandeja perforada, capacidad de carga: 75 kg, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
- 1 x cubeto de retención, volumen: 22 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
Certificados
- 90 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- conforme a la norma EN 16121/16122
- Certificado GS
- conformidad CE
Especificaciones
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE | |
524 mm | |
Armario de seguridad | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
Liso con revestimiento en polvo | |
450 mm |
616 mm | |
Acero | |
Abatible, Con bisagras hacia la izquierda | |
1 | |
596 mm |