Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad Q-PEGASUS-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
Marca: asecos™ 3007504134371
Detalles adicionales : Peso : 288.16199kg
Descripción
- Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
- Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión, superficie resistente a los arañazos y a los impactos, fácil de limpiar
- Uso sencillo: manejo con una mano para cabinas de puerta doble (AGT)
- Fácil de usar y seguro: sistema anticaídas de puertas abiertas (estándar), retirada o almacenamiento de recipientes conveniente y seguro
- Siempre cerrado: el cierre automático de puertas en serie (TSA) libera las puertas detenidas después de unos 60 segundos; señal acústica y visual antes del cierre
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con bloqueo de cilindro (se puede integrar en un sistema de bloqueo) e indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
- Transporte sencillo: zócalo de transporte integrado con panel de zócalo opcional y extraíble
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para conectarlos (DN 75) con un sistema de escape técnico y rueda de centrifugación en la rejilla de escape para indicar la ventilación técnica suficiente
Especificaciones
1647 mm | |
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
522 mm | |
Acero | |
615 × 599 × 1953 mm | |
522 x 450 x 1647 mm | |
Estándar | |
1953 mm | |
Q90.195.060.WDACR | |
90 mm | |
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |
puertas de color gris claro | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
450 mm | |
Con textura revestida en polvo | |
599 mm | |
315 kg | |
Gris, Gris claro | |
615 mm | |
Abatible, Con bisagras a la derecha, Cierre automático | |
3 | |
1 |