Learn More
asecos™ Type 90 Combi Safety Storage Cabinets K-UB-90
Safe and approved storage of aggressive and flammable hazardous substances in working areas
Marca:  asecos™ 3036500134261
Detalles adicionales : Peso : 163.49040kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15964366
  • 2565.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
Alertas:
For indoor use only
Descripción
Descripción
  • Construcción sólida y duradera: cuerpo fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo
  • Fácil de usar y seguro: la puerta y el cajón permanecen abiertos en cualquier posición, el interior del armario se puede ver por completo, acceso a todos los recipientes, apertura de 93° de la puerta batiente—
  • Seguro: cajón equipado con cable de tierra que incluye abrazadera de serie, sumidero soldado y sellado, cajones con cierre automático en caso de incendio
  • Ningún uso no autorizado: puerta y cajón bloqueables con cerradura de cilindro e indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
  • Móvil: ruedas pivotantes con zócalo (disponible opcionalmente), facilidad de movimiento del armario
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de escape técnico, extracción de ambos compartimentos a través de una conexión de ventilación
  • Certificados
    • Resistencia al fuego de 90 minutos
    • Tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1
    • Conformidad EN 16121/16122
    • Conformidad CE
Especificaciones
Especificaciones
502 mm
Armarios de almacenamiento de seguridad Combi
470 mm
Liso con revestimiento en polvo
1102 mm
155,50 kg
Gris claro
502 mm
Con aletas, Con bisagras a la derecha
2
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, conformidad CE
1 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 estantes extraíbles (panel con revestimiento de resina de melamina/PP)
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables y agresivas en zonas de trabajo
380 mm
Acero
502 x 1102 x 601 mm
Izquierda: 380 x 470 x 502 mm, parte derecha: 468 x 440 x 562 mm
Estándar/extraíble
601 mm
K90.060.110.050.UB.2T
2