Learn More
Uvex™ Type 5/6 Comfort Chemical Protection Coveralls
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
2XL
3XL
Descripción
- Costuras unidas para una mayor protección contra la entrada de partículas sólidas y salpicaduras de líquidos
- Las bandas de cierre del dedo corazón evitan que las mangas se deslizen hacia arriba por el brazo
- Ajuste óptimo para una mayor comodidad
- Cierres seguros y cómodos gracias a las bandas elásticas de la capucha, los brazos y las piernas
- Hermético a partículas y salpicaduras hasta cierto punto
- Propiedades antiestáticas
- Adecuado para entornos de salas limpias clase 8 de acuerdo con ISO 14644-1
Especificaciones
Tipo de producto | Cleanroom Coveralls |
Tamaño | Pequeño |
Material | Polipropileno |
Color | Blanco, Verde lima |
Desechables | Single-use |
Esterilidad | Non-sterile |
Certificaciones/conformidad | Protección química/EPI categoría III EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (tipo 5) EN 13034:2005+A1:2010 (tipo 6) EN 1149-5:2008 ISO 14644-1 |
Para utilizar con (aplicación) | Controlled Environments |