Learn More
asecos™ tipo 30 armario de seguridad Q-DISPLAY-30
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
Marca: asecos™ 3278106033629
Detalles adicionales : Peso : 279.81900kg
Alertas:
For indoor use only
Descripción
- Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con placas especiales pirorretardantes y de resina de melamina, elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión, puertas con parte delantera de metal, así como superficie resistente a arañazos e impactos, fácil de limpiar
- Todos los recipientes a simple vista: la puerta con un gran recorte de vidrio permite una vista general rápida y sencilla de los recipientes almacenados (incluso con las puertas cerradas)–
- Manejo sencillo con comodidad: la puerta se detiene en cualquier posición, con cierre automático en caso de incendio
- Ningún uso no autorizado: puerta bloqueable con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)
- Transporte sencillo: zócalo de transporte integrado con panel de zócalo opcional y extraíble o pies ajustables con panel de zócalo
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Especificaciones
1626 mm | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
750 mm | |
Con textura revestida en polvo | |
864 mm | |
620 × 864 × 1947 mm | |
519 x 750 x 1626 mm | |
620 mm | |
Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda | |
90 mm | |
30 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |
6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
519 mm | |
Acero | |
6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | |
293,50 kg | |
Gris, Amarillo | |
1947 mm | |
Q30.195.086.WDFW | |
1 |