Learn More
asecos™ tipo 30 armario de seguridad Q-CLASSIC-30
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
Marca: asecos™ 3100306133647
Detalles adicionales : Peso : 281.63879kg
Alertas:
For indoor use only
Descripción
- Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión, superficie resistente a los arañazos y a los impactos, fácil de limpiar
- Manejo sencillo con comodidad: las puertas se detienen en cualquier posición, con cierre automático en caso de incendio
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)
- Transporte sencillo: zócalo de transporte integrado con panel de zócalo opcional y extraíble o pies ajustables con panel de zócalo
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Servicio Técnico
10 años
Especificaciones
1626 mm | |
4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
519 mm | |
Acero | |
620 × 1164 × 1947 mm | |
519 x 1050 x 1626 mm | |
620 mm | |
Con aletas | |
90 mm | |
30 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |
Cuerpo: Gris antracita, puerta: Gris claro RAL 7035; chapa de acero RAL 7035 | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
1050 mm | |
Con textura revestida en polvo | |
1164 mm | |
302 kg | |
Gris, Gris claro | |
1947 mm | |
Q30.195.116 | |
2 |