Learn More
Fisherbrand™ Viales de rosca de vidrio transparente de clase A con tapones, revestimiento de caucho con lámina de PTFE blanco 14B
Los viales para muestras transparentes de vidrio borosilicatado tipo 1 Clase A con tapones integrados Fisherbrand™ incluyen tapones fenólicos de color negro integrados con revestimiento de PolyCone o revestimiento de caucho de color blanco con exterior de PTFE.
Marca: Fisherbrand™
148.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21960" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.82250kg
Descripción
Los viales para muestras transparentes de vidrio borosilicatado tipo 1 Clase A con tapones inte°Fisherbrand™ incluyen tapones fenólicos de color negro inte°con revestimiento de PolyCone o revestimiento de caucho de color blanco con exterior de PTFE.
- Envasados en bandejas particionadas
- También disponibles: viales prelimpiados de la EPA (Agencia de Protección Ambiental) para análisis de compuestos orgánicos volátiles (VOA), con o sin certificación, y equipados con tapones con parte superior abierta de polipropileno blanco con septo de silicona con exterior de PTFE
Especificaciones
R | |
Transparente | |
Vidrio borosilicatado (Tipo 1 Clase A) | |
Sí | |
Para viales de uso genérico para materiales sensibles a la luz | |
1,62 dr. | |
Fenólico | |
43 mm | |
ASTM, USP Tipo I | |
15-425 |
Caucho acolchado con teflón | |
19 mm | |
No estéril | |
6 ml | |
200 | |
6 mL | |
Ajustado | |
200/Paq. | |
Vial | |
Análisis de orgánicos volátiles |