Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ XL-60 Pump Tubing
Flexible food and beverage dispensing Tygon™ XL-60 Pump Tubing.
Marca: Saint Gobain Life Sciences AN800022
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Description
- Sin DEHP
- Vida de flexión larga en bombas peristálticas
- Resistentes a temperaturas de hasta 121 °C (250 °F)
- Bajo volumen de sustancias extraíbles
- Cumplen los criterios de la FDA y la NSF 51
- Alternativa al PVC
Specifications
Pump Tubing | |
0.31 in. | |
Tygoprene | |
49.2 ft. | |
Bombas peristálticas | |
-40°F | |
1/pack | |
60 (Shore A) | |
312.8°F |
Criterios de la FDA y NSF 51, NSF 51 | |
7,8 mm | |
10,9 mm | |
15 m | |
Bebidas, productos químicos, alimentos, tinta, laboratorio, jabón y detergente | |
-40 °C | |
Transparente | |
11 psi | |
de 156 °C |