Learn More
Heidolph instruments Tygon (Standard) Tubing
Adecuado para aplicaciones estándar.Los tubos estándar Heidolph™ Tygon™ son duraderos y resistentes.
Marca: Heidolph instruments 525-62000-00
Detalles adicionales : Peso : 0.06700kg
Descripción
- No tóxico.
- No oxidante.
- Buena resistencia a ácidos, bases y medios inorgánicos.
- Permeabilidad a los gases muy baja.
- Buena vida de rendimiento.
Especificaciones
Tubos de conducción | |
7,9 mm | |
12,9 mm | |
Bombas monocanal | |
No estéril | |
0,8/1,8 bar |
Esterilizable en autoclave | |
Termoplástico | |
2,5 mil | |
1 unidad | |
8,8 m de agua |