Learn More
Heidolph instruments Tygon (Standard) Tubing
Adecuado para aplicaciones estándar.Los tubos estándar Heidolph™ Tygon™ son duraderos y resistentes.
Marca: Heidolph instruments 525-64000-00
14.11 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02400kg
Descripción
- No tóxico.
- No oxidante.
- Buena resistencia a ácidos, bases y medios inorgánicos.
- Permeabilidad a los gases muy baja.
- Buena vida de rendimiento.
Especificaciones
Tubos estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
Termoplástico | |
1,6 mm | |
No tóxicos, no oxidantes, buena resistencia a ácidos, bases y medios inorgánicos, muy baja permeabilidad a gases, buena vida útil. | |
No estéril | |
8,8 m de agua | |
La segregación de plastificadores es posible. | |
Tiempo continuo/corto a 0,7/1,7 bar | |
de 75 °C |
FDA (21 CFR 177.2601) y GLP | |
1,7 mm | |
4,9 mm | |
bomba | |
-50 °C | |
Esterilizable en autoclave durante 30 min (a 1 bar y 120 °C (el material puede cambiar de color) o con óxido de etileno). | |
Muy bajo | |
Transparente | |
Buena |