Learn More
Ismatec™ Tygon™ Sl Silicone 3350 Platinum Standard Tubing
Platinum-cured silicone tubing with an ultra smooth inner surface. Ismatec™ Tygon™ Sl Silicone 3350 Platinum Standard Tubing facilitates sanitary transfer of sensitive fluids.
Marca: Ismatec™ SC0583B
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Esterilizables en autoclave con vapor.
- Excelente compatibilidad biológica.
- El orificio ultrasuave reduce el potencial de atrapamiento de partículas.
- Nivel más bajo de unión de proteínas.
- Completamente no tóxicos, no hemolíticos y apirógenos.
- Resistentes a la intemperie, al ozono, a la luz del sol y a las radiaciones.
- Resistentes a hongos.
- Inodoros.
- No adecuados para disolventes concentrados, aceites, ácidos o hidróxido de sodio diluido.
- Permeabilidad a los gases relativamente alta.
- Aplicaciones
- Ácidos: Limitada
- Soluciones alcalinas: Limitada
- Disolventes: Limitada
- Presión: No se recomienda
- Vacío: Buena
- Medios viscosos: razonable
- Medios estériles: Excelente
- Cumple con:
- Clase VI de la Farmacopea Estadounidense XXIII, FDA 21 CFR, parte 177.2600.
- También superan los estándares sanitarios 3A
- Esterilización
- Esterilizables en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar (15 psi) y 121 °C.
- Esterilización por gas con óxido de etileno.
- Esterilizar con radiación de hasta 2,5 mrad.
Especificaciones
Tubos estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
7,5 m | |
Transferencia sanitaria de líquidos sensibles. | |
DI de 4,8mm, DE de 9,6mm | |
No adecuados para disolventes concentrados, aceites, ácidos o hidróxido de sodio diluido. Permeabilidad a los gases relativamente alta. | |
Buena |
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense XXIII, FDA 21 CFR, parte 177.2600. También superan los estándares sanitarios 3A | |
Silicona Tygon SI 3350 | |
2,4 mm | |
-60 °C | |
CO2 25147, O2 4715, N2 2284 | |
Transparente | |
de 200 °C |