Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 2765 Mill Tubing
Suitable for applications using acetone, methyl-ethyl-ketone (MEK), and other highly aggressive chemicals. Tygon™ 2765 Mill Tubing has a long service life, with high fatigue resistance due to flexing.
Marca: Saint Gobain Life Sciences 07MHLL-10
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Para su uso con productos químicos altamente agresivos
- Larga vida útil
- Alta resistencia a la fatiga debido a la flexión
Especificaciones
Tubing | |
Rojo | |
0.04 in. | |
DEHP | |
0.85 mm | |
6/paq. |
Con certificación de la FDA | |
Esterilizable en autoclave | |
1,14 mm | |
0.03 in. | |
Bombas peristálticas Masterflex, Ismatec, Gilson y Watson-Marlow | |
Rojo |