Learn More
DuPont™ Tychem™ NT470
Click to view available options
Tamaño:
2XL, 11
Grande, 9
Medio, 8
Pequeño, 7
XL, 10
XS, 6
Descripción
- Guante de nitrilo polivalente, ligero, sin revestimiento y resistente a productos químicos
- La ligera sensación de «segunda piel» y la formulación de bajo módulo reducen la fatiga de las manos
- CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TIPO A, JKLOPT
- EN388: 2016 2001X - EN ISO 374-5:2016
- El clorado no contiene siliconas
- Apto para el contacto con alimentos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | Cat. III, CE |
Color | Verde |
Acabado exterior | Áspero |
Latex Free | N.º |
Material | Nitrilo |
Tamaño | Medio, 8 |
Modelo | Manopla/forma anatómica, NT470 |
Grosor (imperial) | 15 mil |
Grosor (métrico) | 0,38 mm |
Norma EN388 | EN388: 2016 2001X |
Mostrar más |
1. Almacenar en lugares oscuros y que no sean húmedos
2. Enjuagar los guantes en agua corriente antes de retirarlos con un detergente neutro si fuera necesario
3. Posibles alérgenos: carbamato
4. Los guantes no se deben usar en lugares calientes, con llamas abiertas, chispas o en entornos potencialmente inflamables
5. Solo para uso profesional