Learn More
DuPont™ Tychem™ NP570
Click to view available options
Tamaño:
Grande, 10
Medio, 9
Pequeño, 8
XL, 11
Descripción
- El guante de 1,73 mm con revestimiento exterior de neopreno protege contra una amplia variedad de productos químicos, incluidos ácidos, sustancias cáusticas, disolventes, grasas y aceites
- Nivel 5 de resistencia a los cortes (EN 388: 2016) gracias al revestimiento de HPPE de calibre 13
- CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TIPO A, AJKLMT
- EN388: 2016 3X43E; Nivel de corte ANSI E - EN ISO 374-5:2016
- El acabado con textura rugosa ofrece un mejor agarre y una buena resistencia a la abrasión: nivel 3 (EN 388: 2003)
- Apto para el contacto con alimentos
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 5 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Cat. III, CE |
Color | Negro |
Acabado exterior | Áspero |
Latex Free | No |
Material | Neopreno |
Tipo de producto | Guantes |
Tamaño | XL, 11 |
Modelo | Manopla/forma anatómica, NP570 |
Grosor (imperial) | 68 mil |
Mostrar más |
1. Almacenar en lugares oscuros y que no sean húmedos
2. Enjuagar los guantes en agua corriente antes de retirarlos con un detergente neutro si fuera necesario
3. Los guantes no se deben usar en lugares calientes, con llamas abiertas, chispas o en entornos potencialmente inflamables
4. Solo para uso profesional