Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de muestreo de polietileno transparente Twirl'EM™
Recopile muestras sólidas, semisólidas o líquidas en el laboratorio con las bolsas de muestreo de polietileno transparente Fisherbrand™ Twirl'EM™. Las bolsas incluyen un sistema de cierre de alambre de metal redondo con lengüetas de seguridad para proporcionar un sellado hermético.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 8.70000kg
Descripción
- Estéril
- Polietilieno transparente
- Sin juntas laterales, abertura en anchura
- Lengüetas para abrir la bolsa sin tocar los bordes
- Sistema de cierre con alambre de metal redondo y lengüetas de seguridad
Especificaciones
1240 mL | |
Polietileno | |
1000/paq. |
Transparente | |
Estériles |