Learn More
WTW™ Cubeta para turbidímetro
Para la detección automática de los fotómetros espectrales y turbidímetros PhotoLab™
Marca: WTW™ 600601
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Descripción
Las cubetas de vidrio y cuarzo con superficie lateral mate son adecuadas para la detección automática de cubetas del filtro photoLab™ y el fotómetro espectral. Cuando se utilizan cubetas desechables, el material PMMA y una superficie lateral estructurada o mate son necesarios debido a la detección de cubetas por los fotómetros photoLab™. Las cubetas de vidrio y cuarzo tienen una marca para colocar las cubetas en el fotómetro en la misma dirección y conseguir así una precisión aún mayor. Las cubetas para la medición de turbidez se pueden marcar para evitar influencias del vidrio: Esto permite una mayor precisión, también para valores de < 1 NTU.Especificaciones
Cubeta de muestra | |
Turbidímetros de laboratorio Turb 550, Turb 550 IR, Turb 555 y Turb 555 (IR) | |
3 Paq. |