Learn More
RETSCH Tungsten Carbide Grinding Balls
Marca: RETSCH 22.455.0004
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Especificaciones
bolas de molienda | |
5 mm | |
Viales de reacción | |
Carburo de tungsteno |