Learn More
Fisherbrand™ Electrodo combinado de pH Tuff-Tip™
Este electrodo combinado de pH es ideal para la medición de muestras muy cargadas con un elevado grado de contaminación.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.12000kg
Descripción
- Electrodo de gel epoxi irrompible con bombilla protegida a prueba de golpes Tuff-Tip™
- Aislamiento anular cerámico que no se ve afectado por la contaminación
- Los electrodos de junta doble se recomiendan para las soluciones cargadas
- Mantenimiento reducido y tiempo de respuesta corto
- Se suministra con un cable de 1 m DIN o BNC
Especificaciones
BNC | |
12 mm | |
Para muestras muy cargadas con un alto grado de contaminación | |
120 mm | |
Desde 0 hasta 13 | |
Casi todos los medidores de pH |
Junta doble | |
Electrodo combinado de pH | |
Cable de 1 m, conector BNC | |
Cuerpo epóxico | |
De -5 °C a +100 °C | |
Casi todos los medidores de pH |