Learn More
Cole-Parmer™ Cortador de tubos de sobremesa
Utilice este cortador de tubos para aplicaciones generales de corte de tubos. El cortador de tubos de sobremesa Cole-Parmer™ es ideal para su uso en laboratorios. La cuchilla de acero realiza cortes en ángulo recto en tubos de plástico con DE de 1,52 a 15,87 mm (de 1/16 a 5/8 pulgadas)
Marca: Cole-Parmer™ 06438-10
Detalles adicionales : Peso : 0.02430kg
Descripción
Utilice este cortador de tubos para aplicaciones generales de corte de tubos. El cortador de tubos de sobremesa Cole-Parmer™ es ideal para su uso en laboratorios. La cuchilla de acero realiza cortes en ángulo recto en tubos de plástico con DE de 1,5 a 1,58 cm (1/16 a 5/8 pulg).
Hace cortes limpios y rectos- Cortador portátil de bolsillo
- Corta tubos flexibles con DO de 1,6 mm a 19 mm (0,06 a 0,75 pulgadas)
- La mordaza tiene una pequeña carga por resorte y se mantendrá cerrada por seguridad mientras no se use
- Cuchilla de acero endurecido reemplazable
- Longitud: 7,6 cm (3 pulgadas)
Especificaciones
Cortador de tubos | |
3 in | |
1 unidad |
De 1,6 mm a 19 mm | |
7,6 cm | |
Los tubos |