Learn More
OHAUS™ Bloque de tubos (doble)
El rack de bloques de tubos OHAUS™ está diseñado para sujetar los tubos en su lugar de forma segura.
Marca: OHAUS™ 30400251
Detalles adicionales : Peso : 0.70000kg
Descripción
- Fabricado en plástico
- Para usar con bloque de tubos
Especificaciones
De 1,5 a 2 ml | |
Plástico | |
12,70 cm | |
12,7 x 8,6 x 5,3 cm | |
5,3 cm | |
12,70 cm | |
8,60 cm | |
24 |
1,5/2 mL | |
5,00 in | |
12,70 x 8,60 cm | |
2,10 pulg. | |
5,00 pulg | |
3,40 pulg. | |
Gradilla para bloques de tubos 24 x 1,5 / 24 x 2,0 ml |